Learn More
Multiroir Controlec™ Carrito con bandejas de plástico multiuso
Código de producto. 15518943
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15518943
Marca: Multiroir Controlec™ 65004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para ser ligero, fácil de manejar y muy robusto para uso intensivo. El carrito con bandejas de plástico multiuso Multiroir Controllec™ ofrece una capacidad de carga inigualable, ruedas de calidad y mangos ergonómicos para una máxima comodidad y versatilidad en una variedad de sectores.
Los carritos de plástico multiuso son adecuados para un gran número de sectores de actividad, como laboratorios, industria, medicina, restauración, etc. Las insuperables características técnicas incluyen:
  • Bastidor de aluminio y bandejas de polipropileno de alta resistencia
  • Gris o negro
  • Carros de 2 o 3 bandejas
  • Dos tamaños de bandeja: 850 x 480 mm o 1100 x 520 mm
  • Capacidad de carga sin igual: 80 kg por bandeja y 250 kg por carrito
  • 4 ruedas giratorias con rodamiento de bolas: 100 mm de diám., 2 con frenos
  • El carrito de plástico multiuso se suministra desmontado (es fácil de montar)
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 80 kg
Tipo de producto Carro multiuso
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1100 x 520 x 1020 mm
Material del mango Aluminio
Altura (métrico) 1020 mm
Longitud (métrico) 1100 mm
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Aluminio
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 3
Material del estante Polipropileno
Peso (métrico) 18,5 kg
Tipo de rueda Cojinete de bolas, dos con frenos
Anchura (métrico) 520 mm