Learn More
Multiroir Controlec™ Carrito con bandejas de plástico multiuso
Diseñado para ser ligero, fácil de manejar y muy robusto para uso intensivo. El carrito con bandejas de plástico multiuso Multiroir Controllec™ ofrece una capacidad de carga inigualable, ruedas de calidad y mangos ergonómicos para una máxima comodidad y versatilidad en una variedad de sectores.
Marca: Multiroir Controlec™ 65001
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Los carritos de plástico multiuso son adecuados para un gran número de sectores de actividad, como laboratorios, industria, medicina, restauración, etc. Las insuperables características técnicas incluyen:
- Bastidor de aluminio y bandejas de polipropileno de alta resistencia
- Gris o negro
- Carros de 2 o 3 bandejas
- Dos tamaños de bandeja: 850 x 480 mm o 1100 x 520 mm
- Capacidad de carga sin igual: 80 kg por bandeja y 250 kg por carrito
- 4 ruedas giratorias con rodamiento de bolas: 100 mm de diám., 2 con frenos
- El carrito de plástico multiuso se suministra desmontado (es fácil de montar)
Especificaciones
80 kg | |
Gris | |
Aluminio | |
1100 mm | |
Aluminio | |
2 | |
15 kg | |
520 mm |
Carro multiuso | |
1100 x 520 x 950 mm | |
950 mm | |
250 kg | |
4 | |
Polipropileno | |
Cojinete de bolas, dos con frenos |