Learn More
Sampling Systems™ Multi Thief
Enables the sample volume to be quickly and easily changed by changing the removable sample cells. Sampling Systems™ Multi Thief is ideal for taking multiple bulk samples from free flowing powders and granules.
856.00€ - 1065.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de polvo multinivel
Material Acero inoxidable (316L)
Diámetro (métrico) 40 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15829241
Ver documentos
Sampling Systems™
1290K-1000
1000 mm
856.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15839241
Ver documentos
Sampling Systems™
1290K-1500
1500 mm
1015.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15849241
Ver documentos
Sampling Systems™
1290K-2000
2000 mm
1065.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 316 stainless steel construction
  • Variable sample volumes
  • Range of sampler lengths
  • Suitable for free flowing powders and granules
  • Multilevel Powder Sampler with variable Sample Volumes
Note: Inserts are not included; sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de polvo multinivel
Acero inoxidable (316L)
40 mm