Learn More
ATAGO™ Refractómetro de longitud de onda múltiple Abbe DR-M2
El refractómetro de longitud de onda múltiple Abbe DR-M2 muestra digitalmente el resultado de la medición del índice de refracción o el número de Abbe en la pantalla LCD.
Marca: ATAGO™ 1410
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El índice de refracción o el número de Abbe (νd o νe) se pueden medir en diferentes longitudes de onda que van de 450 a 1100 nm.
- El DR-M2 muestra digitalmente el resultado de la medición del índice de refracción o el número de Abbe en la pantalla LCD.
- La medición se puede realizar haciendo coincidir la línea de límite con el punto de intersección de las líneas cruzadas.
- Este refractómetro se puede conectar a la impresora digital DP-63 (B) (opcional).
Especificaciones
Refractómetro de sobremesa | |
±0,0002 | |
6,0 kg (refractómetro), 3,2 kg (unidad de fuente de luz) | |
De 5 °C a 50 °C | |
100/240 V |
De 1,3278 a 1,7379 (a 450 nm), de 1,3000 a 1,7100 (a 589 nm), de 1,2912 a 1,7011 (a 680 nm), de 1,2743 a 1,6840 (a 1100 nm) | |
LCD | |
130 x 290 x 310 mm (refractómetro); 150 x 330 x 110 mm (unidad de fuente de iluminación) | |
AC100 | |
50/60 Hz |