Learn More
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls
The bonded structure of this cleaning cloth ensures high absorbency, while dot-to-dot embossing allows for effective cleaning.
35.85€ - 77.65€
Especificaciones
Tipo de producto Paper Towel
Material Papel reciclado
Color Azul
Desechables Un solo uso
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tela Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tela Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10024453
Ver documentos
ZVG™
11424-00
2-ply 36 cm 22 cm
77.65€
2 rollos
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17863535
Ver documentos
ZVG™
11436-12
2-ply 35 cm 37 cm
54.15€
2 rollos
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17823545
Ver documentos
ZVG™
11452-12
3-ply 35 cm 37 cm
35.85€
1 rollo
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Can be mounted on the wall or from a floor stand
  • Durable cloths are always ready to thoroughly clean surfaces
  • Suitable for use in industry and craftsmanship, such as machine maintenance
  • Made from 100% recycled material
  • Bonded and highly absorbent
  • Lint-free
  • Point-to-point embossing
  • Roll contains 1000 tear-off sheets
In a novel manufacturing process, the individual layers of the cellulose cloth are bonded together at many points across the entire surface. This creates a unified structure that is highly tear-resistant. This process combines the advantages of a thick wiping cloth (stability) with those of a multi-layered cloth (high absorbency).
Especificaciones
Especificaciones
Paper Towel
Papel reciclado
Azul
Un solo uso
Documentos
Product Certifications
Título del producto
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls