Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable MultiDispo
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Toma muestras de varias capas del material de la muestra
- Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
- Las muestras representativas de todas las capas pueden vaciarse directamente a través de la abertura manillar en un recipiente de muestra
- La abertura del mango para vaciado es de 14 mm de diámetro
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 6,76 oz |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur