Learn More
IKA™ MultiDrive Basic
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Clavija EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Con MultiDrive Basic se puede tanto mezclar como moler. Hay una interfaz USB disponible para facilitar la activación y la documentación, respectivamente. En combinación con la cámara de molienda MI 250 MultiDrive Basic sustituye al molino modelo M 20.
- Alto rendimiento
El excelente rendimiento de molienda está garantizado gracias a una combinación de velocidades de rotación variables, que van desde 3000 rpm a 20.000 rpm, y 1000 W de salida. - Funcionamiento en intervalos
la opción de programación en intervalos es fácil de activar, basta con pulsar un botón. El funcionamiento en intervalos supone una ventaja durante el triturado de muestras duras o para una mezcla más intensa. - Refrigeración integrada
La taza de molienda incluye un sistema de refrigeración integrado, lo que permite la disipación indirecta del calor. Por lo tanto, el refrigerante y la muestra permanecen separados. - La variedad de recipientes (accesorios) le proporcionan a
MultiDrive el recipiente adecuado para cada proceso de molienda.
Recipientes no incluidos en el contenido de la entrega.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Descripción | Molino IKA MultiDrive Basic |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 450 x 250 mm |
| Dureza | 5 Mohs |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Clasificación IP | IP31 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material (secundario) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de tapón | Clavija EU |
| Velocidad | De 3000 a 20 000 rpm |
| Mostrar más |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion