missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Accesorios para Multidrop™ Combi

Código de producto. 12084610 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Casete de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200cm)
Casete de dispensación de tubo pequeño con puntas de plástico
Casete dispensador de punta metálica de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200 cm)
Cassette de dispensación de tubo pequeño con puntas de metal
Cassette pequeño de tubos largos, paquete de 5
Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño
Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla metálica de tubo pequeño
Versión alta
Tipo de producto:
Casete dispensador de tubos
Cassette de dispensación de tubos
Conjunto de soporte para tubos
Filtro de reactivo en tubo
Recipiente de cebado
Cantidad:
1 unidad
5 paq
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Descripción Tipo de producto Cantidad unitSize
12084610 Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño Casete dispensador de tubos 5 paq cada uno
10256343 Casete de dispensación de tubo pequeño con puntas de plástico Cassette de dispensación de tubos 1 unidad cada uno
11590745 - Conjunto de soporte para tubos 1 unidad cada uno
11580745 Versión alta Recipiente de cebado 1 unidad cada uno
14811252 Cassette pequeño de tubos largos, paquete de 5 Filtro de reactivo en tubo 5 paq cada uno
11762038 Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño Casete dispensador de tubos 5 paq paquete de 5
11570735 Casete de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200cm) Casete dispensador de tubos 1 unidad 1 PCS
12101740 Cassette de dispensación de tubo pequeño con puntas de metal Casete dispensador de tubos 1 unidad cada uno
10095273 Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla metálica de tubo pequeño Casete dispensador de tubos 5 paq paquete de 5
11580735 Casete dispensador de punta metálica de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200 cm) Casete dispensador de tubos 1 unidad cada uno
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12084610

Marca: Thermo Scientific™ 24073291

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios Combi.

Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.

Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios Multidrop™ Combi Thermo Scientific™.

Especificaciones

Tipo de producto Casete dispensador de tubos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave 10 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
Descripción Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño
Material Punta de polipropileno, Tubos de silicona
Volumen (métrico) De 0,5 to 50 μl
Para utilizar con (equipo) Multidrop Combi, Multidrop Micro
Cantidad 5 paq
Volumen muerto (métrico) <1 ml
Diámetro (métrico) Punta: 0,22 mm; tubos: 0,4 mm

Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.