Learn More
Thermo Scientific™ Válvula de dispensación de reactivos Multidrop Combi nL
Optimice los resultados de dispensación con esta gama de accesorios.
Marca: Thermo Scientific™ N07494
493.17 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Optimice los resultados de dispensación con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop Combi NL.
Especificaciones
Válvula dispensadora de reactivos | |
Válvula de dispensación | |
Each |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
16Hours
14Minutes
37Seconds
27New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
33Hours
14Minutes
37Seconds
27 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
14Minutes
37Seconds
27