Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi fácil de usar.
Marca:  Thermo Scientific™
24368.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 14.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17811692
  • 31215.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cubra las necesidades específicas de su laboratorio con una flexibilidad y un rendimiento excepcionales con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi fácil de usar, concebido para cumplir los variados requisitos de los laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos. Combina las funciones más versátiles de dispensación de reactivos con un rendimiento excelente para el descubrimiento de fármacos o ensayos genómicos y proteómicos.
El dispensador de reactivos Multidrop Combi abarca una amplia variedad de placas y rangos de volumen elevados, al tiempo que ofrece una dispensación rápida y un gran rendimiento.
  • Dispensación precisa en el rango de 0,5 a 2500 μl, lo que garantiza la reproducibilidad de los datos de ensayo
  • Admite microplacas de 6 a 1.536 pocillos con alturas de placa de 5 a 50 mm
  • Visor gráfico basado en iconos que simplifica el uso y la programación, incluso sin formación.
  • Niveles mínimos de volumen muerto y retroceso que reduce el coste de reactivos.
  • Software Thermo Scientific FILLit de uso sencillo que aumenta la flexibilidad y la funcionalidad.
  • Compatibilidad robótica total que mejora la capacidad de trabajo.
  • Utiliza casetes dispensadores de ocho canales extraíbles y esterilizables en autoclave que se incluyen de manera estándar en toda la gama Multidrop.
Multidrop Combi SMART:
  • Incorpora un avanzado sistema de rastreo integrado al modelo Multidrop Combi
  • Ofrece una fiabilidad y un seguimiento de la duración del casete mejorados, lo que a su vez potencia la eficacia del usuario y la capacidad de generación de informes.
Recomendada para:
  • Desarrollo de ensayos
  • Detección primaria y secundaria
  • Almacenamiento de compuestos
  • Investigación en genómica y proteómica
  • Definición de PCR
  • Definición de secuenciación
  • Ensayos basados en células
  • Ensayos con microesferas
  • Ensayos ELISA
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de reactivos
Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi SMART+
El instrumento está diseñado para la dispensación automatizada de hasta ocho reactivos diferentes simultáneamente en diversas microplacas y tiras con un formato de placas de 96, 384 o 1536 pocillos. Se puede utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en descubrimientos de fármacos/detección de alto rendimiento, análisis genómicos, proteómicos y basados en células, y ELISA.
Un casete dispensador de tubo estándar SMART+ (nº cat. N22704)
Placas de 6, 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos
  • Placa de 96 pocillos: 10 µl en 5 s; 20 µl en 5 s; 100 µl en 10 s
  • Placa de 384 pocillos: 1 µl en 6 s; 5 µl en 9 s; 10 µl en 13 s; 20 µl en 21 s
  • Placa de 1536 pocillos: 1 µl en 15 s; 5 µl en 28 s
intervalo de volumen de 0,5 a 50 μl en < 1 ml; intervalo de volumen de > 50 μl en < 7 ml (se puede invertir el flujo del reactivo al depósito original para evitar la pérdida de un reactivo caro)
14 x 8,6 x 12,9 in (35,5 x 22 x 33 cm)
9,1 kg
  • Cassette dispensador de tubo pequeño: 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
  • cassette de dispensación de tubo estándar: 20 µl, ±2 %; 100 µl, ±1 %
8
Se puede utilizar con sistemas automatizados (por ejemplo, el manipulador de microplacas Thermo Scientific™ Orbitor™) y formatos de placas de 6, 12, 24, 48, 96 o 384 pocillos. Puede dispensar en tubos 2D en formato SLAS que miden menos de 50 mm.
Software integrado y RS-232 o USB de serie para control de PC
  • Cassette dispensador de tubo pequeño: 2 μl: CV ≤ 5 %; 10 μl: CV ≤ 3 %
  • cassette de dispensación de tubo estándar: 20 µl: CV ≤ 1,5%; 100 μl: CV ≤ 1 %
  • Casete dispensador de tubo pequeño:  0,5-50 µl, en incrementos de 0,5 µl 
  • Casete dispensador de tubo estándar:  5-2500 µl, en incrementos de 5 µl 
1 año
20,1 lb
De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz