Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispenser
Miniaturize assays and achieve accurate results on picolter range with non-contact dispensing with eay to use software
18235.00€ - 63250.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador digital |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado |
Interfaz | USB |
Tipos de placas | Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm |
Precisión | ≤ 8% |
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16671296
|
Thermo Scientific™
5840500 |
Dispensador digital Multidrop™ Pico 1 | 31 x 28 x 20 cm |
18235.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16643823
|
Thermo Scientific™
5840600 |
Dispensador digital Multidrop™ Pico 8 | 47 x 38 x 23 cm |
63250.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Pico 1 y Pico 8 ofrecen una precisión de dispensación mejorada con un volumen de tan solo 11 pl en cualquier pocillo, utilizando hasta diez veces menos reactivo en comparación con los flujos de trabajo de pipeteo manual, lo que permite reducir significativamente los costes y los residuos.Diseñados para permitir la miniaturización de ensayos, aumentar la productividad y mejorar la precisión de los resultados, los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de bajo volumen como qPCR, curvas de respuesta de dosis, ensayos de detección de fármacos y ELISA.
Improved Efficiency and SpeedThe Digital Dispenser offers 40 times greater speed than analog serial dilution – from 10 minutes to just 15 seconds – eliminating precious time and accelerating your research.
Features:
- Cost Saving through assay miniaturization
- Improved efficiency and sample integrity
- Powerful, flexible, and easy to use software
The Digital Dispenser supports a wide range of applications and sample types:
- qPCR
- Drug combination studies
- DMPK
- Assay development
- Biochemical assays
- Secondary screening
- Cell-based assays
- Spotting
- Enzyme profiling
- Synthetic biology
- Antibody therapies
- SAR
The Digital Dispenser offers 40 times greater speed than analog serial dilution – from 10 minutes to just 15 seconds – eliminating precious time and accelerating your research.
Service Plan
Sí
Especificaciones
Dispensador digital | |
USB | |
≤ 8% | |
De 100 a 240 V, 50-60 Hz | |
50/60 Hz |
Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado | |
Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm | |
11 pl a 10 μl en segundos | |
100/240 V |