Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Multifuge X4 Pro
Alta relación tamaño-capacidad con una pantalla táctil de la serie Pro para un procesamiento y una programación más rápidos, ideal para aplicaciones multiuso que requieren más opciones de rotor, velocidades y capacidad de programación.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de controlador | Microprocessor |
---|---|
Línea de productos | Multifuge |
Pantalla | Full Color Touch Screen Interface |
Sistema de accionamiento | Direct, Brushless Induction Low Profile |
Características ecológicas | Less waste, Energy efficient |
Descripción
La pantalla táctil de la serie Pro facilita la programación para obtener resultados más rápidos, además de acceder y realizar un seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Capacidad máxima de 4 l, incluidos 196 tubos de sangre y 96 tubos cónicos de 15 ml; intercambio rápido de rotor gracias a AutoLock
Funcionamiento y diseño sencillos
- Pantalla táctil intuitiva a todo color que permite programar de forma rápida y monitorizar el estado de la centrífuga; capacidad para almacenar hasta 100 programas
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- La información pormenorizada sobre el funcionamiento, que incluye la presentación de los parámetros ajustados y reales, maximiza el rendimiento de los ciclos y la exactitud de la temperatura con el fin de proteger mejor las muestras
- La velocidad, el tiempo y la temperatura pueden ajustarse con facilidad, incluso durante los ciclos, gracias al práctico teclado que permite introducir directamente los valores
- Innovadora tecnología de cierre con tapa que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
- El sistema de gestión de temperatura doble muestra la temperatura del aire de la cámara y la temperatura de las muestras, lo que garantiza el control exacto de la temperatura de las muestras durante el ciclo
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Ahorra tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más sano prolongando la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las abrazaderas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™, Porton Down, Reino Unido
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio
- El tamaño compacto ahorra espacio en aplicaciones de sobremesa o de suelo
- La altura ergonómica y el diseño curvado facilitan el manejo de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente
- El diseño ahorra hasta el 40% de energía en protocolos estándar del sector, como las separaciones de componentes de la sangre y el procesamiento de tubos cónicos
- El arranque y la parada del compresor de centrífuga programables pueden ahorrar tiempo y energía
Especificaciones
Microprocessor | |
Full Color Touch Screen Interface | |
Less waste, Energy efficient | |
Up to 100 Programs, including multi-step programming via Touch Screen; Including programmabile Pulse options | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |
Multifuge | |
Direct, Brushless Induction Low Profile | |
Choices of 9 Accel/10 Decel Rates | |
Up to 99 hr. 59 min. 59 sec. | |
Benchtop Centrifuge |