Learn More
WTW™ Medidor portátil multiparamétrico IDS Multi 3620 MultiLine™
Código de producto. 15520476
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor multiparamétrico
Medidor multiparamétrico con kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15520476
Marca: WTW™ 2FD56G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resuelva varias tareas de medición a la vez y ahorre tiempo y costes. Los medidores portátiles multiparámetros IDS Multi 3620 MultiLine™ WTW™ cuentan con dos canales de medición universales para medir el pH, el ORP, el oxígeno disuelto o la turbidez simultáneamente.
  • Preparado para la conexión inalámbrica
  • Visualización simultánea de todos los valores medidos
  • Reconocimiento digital del sensor
  • Dos entradas de medición aisladas galvánicamente
  • Dual: 2 canales, 4 parámetros–
  • El aislamiento galvánico de las entradas del sensor evita interferencias de medición señales
  • Utilice los nuevos módulos inalámbricos junto con los nuevos sensores de cabezal de enchufe IDS, no dependa de cables y mida incluso en lugares poco accesibles
  • Batería o suministro de red eficaces, será capaz de medir de manera rentable en el campo y en el laboratorio
  • La transferencia de datos se realiza a través de un dispositivo USB o a través de una conexión USB en un ordenador directamente
  • La pantalla gráfica en color ofrece valores medidos, así como información adicional sobre la posición del sensor, CMC y QSC
  • La trazabilidad de los valores individuales medidos puede ser respaldada por la activación de la administración de usuarios
El volumen de entrega incluye el importador de MultiLab™ para importar datos a través de Excel™, así como el usuario de MultiLab™ (administración de usuarios).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Canales 2
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica en color, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Incluye Set, SenTix 940-3, FDO 925-3, TetraCon 925-3
Memoria Manual 500/10000 automático
Modelo Conjunto G de medidor portátil multiparamétrico MultiLine™ Multi 3620 IDS
Fuente de alimentación Fuente de alimentación de intervalo amplio, 4 pilas NiMH de 1,2 V o a través de mini USB-B
Tipo de producto Medidor multiparamétrico con kit