Descripción
Dispensa y pipetea cualquier líquido independientemente de su viscosidad al mismo tiempo que mantiene los más altos estándares para ofrecer resultados precisos. La pipeta monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3 proporciona control total del volumen, una mayor precisión y reproducibilidad al mismo tiempo que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
Crea un sistema de dispensación versátil que funciona de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, es capaz de pipetear cualquier líquido al tiempo que mantiene los más altos estándares para obtener resultados precisos.
- Dispensación a alta velocidad con pistón motorizado
- Reconocimiento de punta automática Combitip™ advanced™
- Expulsión de puntas con un botón
- Intervalo de volumen de 1 μl a 50 ml
- Batería de iones de litio
- Pantalla iluminada
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntas compatibles | Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ |
| Para utilizar con | CombiTip™ |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Dispensador de líquidos |
| Volumen (métrico) | 1 a 50 mL |
| Pantalla | Color iluminado |
| Incluye | Adaptador de carga, 2 Combitips advanced™ paquetes de surtido |
| Número de velocidades | 8 |