Learn More
Pipeta monocanal Multipette™ E3x
Proporciona una dispensación de alta precisión independientemente de las propiedades físicas del líquido. La pipeta de un solo canal Eppendorf™ Multipette™ E3x permite el funcionamiento con una mano y la expulsión de puntas sin contacto.
Marca: Eppendorf 4987000380
1006.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Descripción
Proporciona una dispensación de alta precisión independientemente de las propiedades físicas del líquido. La pipeta monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3x permite el funcionamiento con una mano y la expulsión de puntas sin contacto.
Crea un sistema de dispensación versátil que funciona de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, es capaz de pipetear cualquier líquido al tiempo que mantiene los más altos estándares para obtener resultados precisos.- Control total del volumen, mayor precisión y reproducibilidad al mismo tiempo que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
- Dispensación a alta velocidad con pistón motorizado
- Reconocimiento de punta automática Combitip™ advanced™
- Expulsión de puntas con un botón
- Intervalo de volumen de 1 μl a 50 ml
- Batería de iones de litio
- Pantalla iluminada
- Dispensación automática
- Aspiración (pipeteo de sobrenadantes)
- Valoración
- Dispensación secuencial
- Modo combinado de aspiración y dispensación
Especificaciones
Iones de litio | |
1 | |
1 a 50 mL | |
Soporte cargador, 2 Combitips advanced™ paquetes surtidos |
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ | |
Dispensador de líquidos | |
Color iluminado | |
8 |