Learn More
Invitrogen™ Multiplexed Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kits (with Pro-Q™ Diamond and SYPRO™ Ruby Gel Stains)
Our new Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or phosphoprotein-specific antibodies and western blot analysis.
Marca:  Invitrogen™ M33305
1246.40 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10788273
  • 1312.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Our new Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or phosphoprotein-specific antibodies and western blot analysis. This reagent, when combined with our total protein stain, SYPRO Ruby Protein Gel Stain, becomes a powerful combination for quantitative proteome analysis.
Nuestra nueva tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond proporciona un método práctico para la tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis western blot. Este reactivo, cuando se combina con nuestra tinción de proteína total, la tinción de gel de proteínas SYPRO Ruby, se convierte en una potente combinación para el análisis cuantitativo de proteoma. Esta práctica tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond y el paquete de tinción de gel de proteína SYPRO Ruby proporcionan cada tinción en cantidades de 1 litro (n.º de cat. M-33305) o en cantidades de 200 ml (n.º de cat. M-33306).
Las características incluyen:
Sensible: la tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond ofrece un nivel de detección de hasta 1–16 ng de fosfoproteína por banda
Práctica: tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis de western blot. La tinción de gel SYPRO Ruby se usa posteriormente para la tinción total de proteínas y simplifica la determinación del nivel de fosforilación
Señalización lineal: cuantifique con facilidad gracias a que la tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond y la tinción de gel SYPRO Ruby muestran una linealidad excelente en tres órdenes de magnitud, ideal para la cuantificación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
• Tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond, 1 l
• Tinción de gel de proteína SYPRO Ruby, 1 l
Almacenar a temperatura ambiente y protegido de la luz.
Detección en gel
SYPRO Ruby, Pro-Q Diamond
PRO-Q™, SYPRO™
Temperatura ambiente
Kit de tinción de gel de fosfoproteína n.º 1 Multiplexed Proteomics™
Fluorescencia
Kit de tinción para geles de fosfoproteínas
1 l por colorante
Proteínas (fosfoproteínas)