Learn More
Detergente alcalino multiusos, concentrado RBS 35, J. T. Baker™
147.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
5 l
Descripción
- Alta potencia de humectación y emulsión
- No hay riesgo de depósitos calcáreos cuando se diluye en agua del grifo
- Biodegradable
- Enjuague total
- Adecuado para la limpieza de instrumental de vidrio, equipos de laboratorio y piezas de limpieza fabricadas en vidrio, acero inoxidable, moldes de inyección y equipos de producción.
- Concentración típica para su uso: 2%
Especificaciones
pH | 11.8 (2%) |
Cantidad | 5 L |
Envase | Frasco de polietileno |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.