Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate TOP10 Competent Cells
Código de producto. 15930583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
15930583 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo) cada uno
1 options
Código de producto. 15930583
Marca: Invitrogen™ C4081201
Includes
  • Caja 1: E. coli químicamente competente TOP10 MultiShot™ FlexPlate: Una placa de 96 pocillos, 20 μl por pocillo
  • Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno
Células competentes TOP10 MultiShot™ FlexPlate de Invitrogen: transformación bacteriana de alto rendimiento a la vez que mantiene la flexibilidad para adaptarse a la producción de medios con la popular cepa de células competentes TOP10
Las principales características de las células competentes E. coli TOP10 MultiShot™ FlexPlate incluyen:
  • hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
  • mcrA para una transformación eficaz de ADN metilado procedente de preparaciones genómicas
  • lacZΔM15 para la detección de color azul/blanco de clones recombinantes
  • Aumente el rendimiento: compatible con plataformas de manipulación automatizada de líquidos
  • Flexible: transforme en incrementos de 8 pocillos a 96 pocillos enteros placa
  • Cómodo: células competentes prealicuotadas en 96 pocillos, placa lista para la transformación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Yes (endA1)
Clonación de ADN metilado
Contenido y almacenamiento • Células competentes TOP10 MultiShot FlexPlate: Una placa de 96 pocillos, 20 µl por pocillo, almacenar a –80 °C
• ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C
• medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable No
Tramado azul/blanco
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Plásmido Plasmídico de alto número de copias
Preparación de ADN no metilado No
Reduce la recombinación Yes (recA1)
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos MultiShot
Cantidad 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)