Learn More
Thermo Scientific™ Tapones con septo cortado Multisip™
GREENER_CHOICE
Los tapones con septo cortado Thermo Scientific™ MULTISIP™ presentan un diseño exclusivo de septo cortado
Marca:  Thermo Scientific™ AB-1174
1143.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10039789
  • 1350.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tapones con septo cortado Thermo Scientific™ MULTISIP™ presentan un diseño exclusivo de septo cortado.
  • Tapones individuales hechos a partir de polímeros inertes
  • Perforables con equipos estándar de pipeteo
  • Se pueden perforar 96 tapones simultáneamente
  • 100 % de resellado incluso después de 200 perforaciones
  • Menos de 4 N de presión de perforación
  • Resistente a disolventes, incluidos el acetonitrilo y el DMSO (para el almacenamiento a largo plazo con DMSO, las muestras deben almacenarse a 4 °C o menos)
  • Intervalo de temperatura de -170 °C a +120 °C; totalmente esterilizable en autoclave
  • Aplique 96 tapones individualmente con la herramienta Cap-IT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
7 mm; 10 bandejas 96 de tapones
No estéril
960
Sí
Polímero inerte
960
10 Bandejas 96 de tapones