Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer Lamp
Código de producto. 11861575 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
:
Lámpara de 6 V y 10 W
Código de producto. 11861575
Marca: Thermo Scientific™ 1410101
Mida la absorbancia en una gran variedad de aplicaciones clínicas y de investigación con el fotómetro para microplacas Thermo Scientific™ Multiskan™ FC fácil de usar.
Mida la absorbancia en una gran variedad de aplicaciones clínicas y de investigación con el fotómetro para microplacas Thermo Scientific™ Multiskan™ FC fácil de usar. Multiskan FC ofrece un rendimiento probado y unos resultados fiables a través de las herramientas integradas de verificación, de cualificación de instalación, funcionamiento y rendimiento (IQ/OQ/PQ) y de autodiagnóstico. La interfaz de usuario visual y su disponibilidad en varios idiomas garantizan una excelente facilidad de uso. El Multiskan FC (modelo IVD) con un software interno cumple los requisitos de la directiva europea sobre equipos médicos para diagnóstico in vitro (IVD), lo que lo convierte en el dispositivo idóneo para aplicaciones ELISA cualitativas y cuantitativas en laboratorios clínicos. Simplifique el flujo de trabajo de aplicaciones ELISA con nuestra eGuide para todas sus necesidades de aplicaciones ELISA.
Características:
  • Amplio rango de longitudes de onda, de 340 a 850 nm
  • Lectura rápida de placas de 96 y 384 pocillos
  • Agitación e incubación de hasta 50 °C para ensayos de temperatura crítica
  • Fácil de utilizar gracias a su gran pantalla en color y versiones en diferentes idiomas
  • El software Thermo Scientific™ SkanIt™ ofrece una gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
  • Puerto USB para facilitar la transferencia de datos
Recomendada para:
inmunoensayos (ELISA), ensayos de proteínas, endotoxinas, citotoxicidad y de proliferación, ensayos de enzimas, curvas de crecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lamp Assembly
Para utilizar con (equipo) Multiskan FC
Línea de productos Multiskan
Incluye Lamp 6V/10W
Descripción Accesorio: lámpara de 6 V y 10 W