Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El espectrofotómetro de microplacas Multiskan SkyHigh es un lector de microplacas UV-vis diseñado para ser cómodo y fácil de utilizar en prácticamente cualquier absorción fotométrica o aplicaciones de investigación turbidimétrica, en especial para análisis de ADN, ARN y proteínas.Este lector de microplacas es idóneo para entornos multiusuario en los que se realizan una gran variedad de ensayos espectrales, cinéticos y de criterio de valoración.Multiskan SkyHigh está disponible en diferentes configuraciones.Los modelos con pantalla táctil ofrecen la flexibilidad de utilizar el sistema de forma independiente o junto con el software Thermo Scientific™ SkanIt para el control de PC.También hay disponible un modelo con opción de lectura de cubetas.Para una manipulación cómoda de los datos, Multiskan SkyHigh tiene una opción para acceder a las herramientas basadas en la nube Thermo Fisher Connect y Microsoft OneDrive.
- Sistema óptico basado en monocromador para la selección libre de longitudes de onda de 200 nm a 1000 nm
- Compatible con microplacas o cubetas de 6 a 48, 96 y 384 pocillos con una altura máxima de placa de 19,5 mm, incluida la posible tapa
- Lee las placas μDrop™ y μDrop Duo para el análisis de ADN/ARN y proteínas en microvolúmenes
- Modos de medición optimizados separados para mediciones de absorción y turbidimétricas
- Permite realizar mediciones cinéticas, espectrales y de criterio de valoración para una gran variedad de aplicaciones
- Funcionamiento rápido: el espectro completo de un pocillo se realiza en menos de 10 segundos; el espectro de ADN típico se puede medir en menos de tres segundos y en 6 segundos se lee una microplaca completa de 96 pocillos con una longitud de onda
- Realiza agitación e incubación a bordo para ensayos de temperatura crítica o basados en células
- Los modelos con pantalla táctil cuentan con una interfaz fácil de usar para uso independiente e incluyen protocolos listos para usar para la cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos basados en UV, así como para la cuantificación colorimétrica de proteínas
- Las herramientas basadas en la nube Thermo Fisher Connect o Microsoft OneDrive le permiten almacenar, acceder, compartir y gestionar los datos fotométricos con seguridad y de forma remota (modelos con pantalla táctil)
- Varios idiomas disponibles; elija entre inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, ruso, chino y japonés (modelos con pantalla táctil)
- La configuración de ensayos más exigentes es fácil a través del software SkanIt™ potente e intuitivo
- Plataforma de software de varios instrumentos compatible con todos los lectores de microplacas Thermo Scientific
- Software de licencia abierta para instalación ilimitada en varios equipos
- Research Edition para ciencias de la vida; Drug Discovery Edition con funciones para cumplir con la parte 11 de la FDA 21 CFR
- Idiomas de interfaz de usuario disponibles:inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, ruso, japonés y chino
- Biblioteca en la nube SkanIt con capacidad de búsqueda con protocolos listos para usar que incluyen cálculos y datos de ejemplo de aplicaciones reales
- Las sesiones de medición son fáciles de configurar y explorar
- La intuitiva herramienta de pipeteo virtual ayuda a definir el diseño de la placa
Especificaciones
Especificaciones
| Cubetas | Sí |
| Temperatura de la incubadora | Ambiente de +2 °C a 45 °C |
| Interfaz | Pantalla táctil |
| Fuente de luz | Lámpara flash de xenón |
| Velocidad de medición | 96 pocillos: 6 s, 384 pocillos: 10 s |
| Tipos de placas | Placas de 6, 48, 96 y 384 pocillos, placas μDrop |
| Línea de productos | Hable con Multiskan |
| Reading Options | Top |
| Agitación | Linear |
| Software Type | doftware SkanIt |
| Mostrar más |