Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Toallas suaves Multitex
Utilice las toallitas suaves ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex en áreas de trabajo sensibles como ingeniería de precisión, industrias eléctricas y de automoción, y talleres de pintura.
53.00€ - 103.54€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallas |
---|---|
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza en seco y en húmedo |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10381242
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11149-00 |
180.5 m x 30 cm |
86.51€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10263532
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10801-01 |
38 x 34 cm |
103.54€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10095661
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10149-00 |
34 x 38 cm |
53.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
These high-quality nonwoven fabrics are suitable for both wet and dry cleaning due to their high strength. They are frequently used in sensitive work areas such as precision engineering, paint shops, the electrical and automotive industries, as well as in nursing homes.
- Viscose nonwoven fabric with textile characteristics
- Cpable of absorbing large quantities of liquid
- Can be washed and wrung out during cleaning
- Very soft, yet lint-free
- Highly absorbent
- Tear- and solvent-resistant
Viscose fibers are industrially produced from cellulose, a basic material. The chemical composition of this 'natural synthetic fiber' is similar to that of cotton. Viscose products are highly absorbent, flexible, and durable due to their textile nature.
Especificaciones
Toallas | |
Blanco | |
Para la limpieza en seco y en húmedo |