Learn More
MP Biomedicals™ Medio Murashige y Skoog
Código de producto. 17317479 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Tipo de producto:
Medio basal Murashige y Skoog
Murashige y Skoog medio
Contenido y almacenamiento:
De 0° a 5 °C
de 4 °C
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17317479
Marca: MP Biomedicals™ 092623120
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Todos los medios de cultivo celular vegetales se fabrican a partir de reactivos y productos químicos de alta calidad
  • Cada formulación se prepara de acuerdo con la especificación original, salvo que se indique lo contrario
  • Los lotes de medios terminados son probados con células vegetales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio basal Murashige y Skoog
Cantidad 10 x 1 L
Formato Solution
pH Desde 3,75 hasta 4,75
Contenido y almacenamiento de 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.