Learn More
Murexida, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11498167
Murexida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498167
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11498167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17540.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Murexide is used as a complexometric indicator in analytical chemistry for complexometric titrations of calcium, copper nickel and cobalt. It is an inhibitor of dihydrofolate reductase. Further, it acts as an enhancer of sonochemical destruction of chlorinated hydrocarbon pollutants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La murexida se utiliza como indicador complexométrico en la química analítica para las valoraciones complexométricas del calcio, el cobre, el níquel y el cobalto. Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Además, actúa como potenciador de la destrucción sonoquímica de los contaminantes de hidrocarburos clorados.
Solubilidad
Soluble en agua y solución de hidróxido sódico 1M. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3051-09-0
Fórmula molecular C8H3N5O6-2
Peso molecular (g/mol) 265.141
Número MDL MFCD00012777
Clave InChI MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo murexide, ammonium purpurate acid, 6-oxo-5-2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate, 5-hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl imino-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione ammonium salt, 6-oxidanylidene-5-2,4,6-tris oxidanylidene-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate
PubChem CID 51381221
Nombre IUPAC 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-iliden)amino]-1H-pirimidina-2,4-diolato
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Murexide
Punto de fusión >300°C
Beilstein 3582175
Índice Merck 14,6306
Información de solubilidad Soluble in water and 1M sodium hydroxide solution. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.19
Cantidad 10 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253763 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberA17540.30,A17540.09,A17540.18
Número de lote10208940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2023 Catalog NumberA17540.30,A17540.09,A17540.18
Número de lote10241281 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2022 Catalog NumberA17540.30,A17540.09,A17540.18
Número de lote10226616 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17540.30,A17540.09,A17540.18
Número de lote10201445 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17540.30,A17540.09,A17540.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Murexida, Thermo Scientific Chemicals >