Learn More
(+)-Muscarine iodide, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18722664
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Muscarinic receptor agonist
Muscarinic acetylcholine receptor agonist; mimics the activity of acetylcholine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Muscarine iodide
CAS 24570-49-8
Fórmula molecular C9H20INO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo +-muscarine iodide, +--muscarine iodide, muscarine alkaloid , iodide, +-, 2,5-anhydro-1,4,6-trideoxy-6-trimethylammonio-d-ribo-hexitol iodide, dl-muscarine iodide, l-muscarine iodide, l-+-muscarine iodide, 2-furanmethanaminium, tetrahydro-4-hydroxy-n,n,n,5-tetramethyl-, iodide, 2s-2alpha,4beta,5alpha, 2s,4r,5s-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl methyl-trimethylazanium iodide, 2,5-anhydro-1,4,6-trideoxy-6-trimethylammonio-d-ribohexitol iodide
Clave InChI PMFYONXEPDMBPE-CTERPIQNSA-M
SMILES CC1C(CC(O1)C[N+](C)(C)C)O.[I-]
Nombre IUPAC [(2S,4R,5S)-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]methyl-trimethylazanium;iodide
Peso molecular (g/mol) 301.168
PubChem CID 102226
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.17
Porcentaje de pureza >98%