Learn More
Muscimol, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001383
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Potent GABAA agonist; also GABAA-ρ partial agonist
Potent GABAA receptor agonist and partial GABAA-ρ receptor agonist. Inhibits memory retention and attenuates airway constriction in vivo.
CAS 2763-96-4
Fórmula molecular C4H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00057894
Clave InChI ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo muscimol, pantherine, agarin, agarine, 3 2h-isoxazolone, 5-aminomethyl, 5-aminomethyl-3-isoxyzole, pantherin, 5-aminomethyl-3-isoxazolol, 3-hydroxy-5-aminomethylisoxazole, 5-aminomethyl-3-hydroxyisoxazole
PubChem CID 4266
ChEBI CHEBI:7035
Nombre IUPAC 5-(aminomethyl)-2,3-dihydro-1,2-oxazol-3-one
SMILES NCC1=CC(=O)NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Muscimol
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza >98%