Learn More
Metro™ Carro de uso general serie MW con estantes de alambre
Hecho de estantes Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y ruedas con amortiguadores con forma de rosca, los carros de uso general Metro de la serie MW con estantes de alambre resultan una adición inteligente a cualquier lugar de trabajo.
Marca: Metro™ MW704
660.64 EUR hasta el 2024-11-01
Use el código promocional "21705" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Carro
- Capacidad de carga: 375 lb (170,1kg)
- Estantes Super Erecta totalmente intercambiables
- El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2,5 cm.
- Los mangos de acero inoxidable o cromados de una pieza (según el modelo) añaden rigidez y durabilidad
- Los carros de 46 cm tienen ruedas de 10 cm de diámetro; los carros de 53 cm y 61 cm de ancho tienen ruedas de 13 cm de diámetro.
- Tres niveles
- Capacidad de 170 kg de peso por carro
- Hay disponibles estantes cromados o de acero inoxidable con diseño de armazón patentado para mayor resistencia
- Las esquinas se deslizan con facilidad por los manguitos de plástico cónicos especiales que encajan a la perfección para fijarlos de forma segura en su posición
Información de órdenes
Se suministra desmontado. Se monta y desmonta con rapidez y facilidad sin herramientas.
Especificaciones
Carro de uso general | |
Modelo de 3 capas | |
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa | |
38 in | |
3 estantes de alambre de acero inoxidable Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, 2 asas de acero inoxidable de una pieza, rueda de 12,7 cm (4 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg) | |
76 cm | |
170 kg | |
Acero inoxidable | |
46 cm |
NSF | |
30 × 18 × 38 pulg (76 × 46 × 97 cm) | |
Acero inoxidable | |
97 cm | |
30 in | |
375 lb | |
3 | |
18 in |