Learn More
Abnova™ Sonda FISH MYCN/CEN2p
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
1515.00€ - 2495.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Etiqueta o tinte FITC, Rojo Texas
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Ubicación 2p24.1, 2p11.2
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
16023065
missing translation for 'viewDocuments'
Abnova™
FG0048.200uL
200 μl
2495.00€
200 microlitros
16013065
missing translation for 'viewDocuments'
Abnova™
FG0048.100uL
100 μl
1515.00€
100 microlitros
Description
Description
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Specifications
Specifications
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación in situ fluorescente (célula)
2p24.1, 2p11.2
Sonda FISH MYCN/CEN2p
FITC, Rojo Texas
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
MYCN, CEN2p
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abnova™ Sonda FISH MYCN/CEN2p
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.