missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mycophenolate Mofetil, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
5 g
Descripción
Mycophenolate mofetil (RS 61443) is the morpholinoethylester prodrug of Mycophenolic acid. Mycophenolate mofetil inhibits de novo purine synthesis via the inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH). Mycophenolate mofetil shows selective lymphocyte antiproliferative effects involve both T and B cells, preventing antibody formation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mycophenolate Mofetil |
| CAS | 128794-94-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H31NO7 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | RS 61443 TM-MMF |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (230.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCCN1CCOCC1)CC/C(C)=C/CC2=C(O)C3=C(COC3=O)C(C)=C2OC |
| Peso molecular (g/mol) | 433.49 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido