Learn More
MP Biomedicals™ Mycoplasma Hoechst Stain Kit
Código de producto. 11495065 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11495065
Marca: MP Biomedicals™ 093030000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Mycoplasma Hoechst Stain Kit is designed for rapid in situ detection of mycoplasma, and other prokaryotic organisms, in cell cultures in less than two hours.
  • Utiliza tecnología de tinción de fluorocromo de ADN con Hoechst Stain 33258
  • Para la detección in situ de micoplasma, bacterias, levaduras y hongos en cultivos celulares
  • Las pruebas son rápidas (menos 2 de horas) y económicas (100 pruebas por juego)
  • La tinción no nuclear es fácilmente aparente, con contaminantes que se manifiestan con audacia sobre un fondo negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de producto Detección de micoplasma
Cantidad 100 pruebas
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.