Learn More
Thermo Scientific™ Agar Mycoplasma y Ureaplasma
Aísle, diferencie y enumere las especies de Mycoplasma y Ureaplasma con un medio nutritivo que incluye antibióticos que inhiben la mayoría de las bacterias y levaduras que interfieren.
Marca: Thermo Scientific™ PO5081A
41.42 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte, aísle, diferencie y enumere las especies de Mycoplasma y Ureaplasma, principalmente de muestras urogenitales. Consiga la máxima claridad con una mezcla de antibióticos en el medio que inhibe la mayoría de las bacterias gramnegativas y grampositivas, así como las levaduras, que podrían estar presentes en las muestras de pacientes. En el agar Mycoplasma/Ureaplasma Thermo Scientific™, las colonias incoloras de Mycoplasma hominis forman la apariencia típica de huevo frito (crecimiento en función de la densidad). Las colonias de Ureaplasma urealyticum son de color marrón oscuro y crecen con la morfología típica de erizo de mar.
Las especies Mycoplasma y Ureaplasma son parásitos de la superficie de las células epiteliales humanas y animales. Debido a que faltan algunas vías metabólicas, son completamente dependientes de sus huéspedes que les proporcionan los factores esenciales de crecimiento. Así que además de la base rica en peptona, el medio incluye los nutrientes necesarios (Vitox, cisteína, extracto de levadura, urea y suero de caballo) que son ofrecidos in vivo por el huésped. La U. urealyticum metaboliza la urea, produciendo un cambio de pH en condiciones alcalinas. Por lo tanto, el sulfato de manganeso se oxida en el óxido de manganeso incorporado por la U. urealyticum y que proporciona el color marrón oscuro a las colonias. El cambio de pH produce un cambio de color del indicador de pH rojo de fenol. Como consecuencia, el medio alrededor de las colonias de Ureaplasma pasa de amarillo a rojo.No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Amarillo tráfico, transparente | |
Agar Mycoplasma y Ureaplasma | |
Alemania | |
13,5g ± 5 % | |
10/paq. |
De 6 °C a 12 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |