Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de micoplasma y ureaplasma
Código de producto. 10536203
Click to view available options
Descripción:
Caldo de micoplasma y ureaplasma
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10536203
Marca: Thermo Scientific™ TV5081A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detecte, cultive e identifique provisionalmente Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum de muestras urogenitales, o utilícelo como medio de transporte para estos organismos.
Detecte, cultive e identifique provisionalmente Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum de muestras urogenitales con el caldo de micoplasma y ureaplasma Thermo Scientific™. También puede utilizarse como medio de transporte para estos organismos.
El pH de 6,4 es ideal para el crecimiento de Ureaplasma urealyticum. La mezcla de antibióticos inhibe la mayoría de las bacterias gramnegativas y grampositivas, así como las levaduras que podrían estar presentes en las muestras. Las especies de micoplasma hidrolizan la arginina, lo que se traduce en un aumento del pH porque se genera ammonium. El color del caldo cambia de amarillo a naranja-rojo. U. urealyticum no es capaz de metabolizar la arginina, pero disocia la urea, lo que también da lugar a un aumento del pH. El color del caldo cambia de amarillo a rojo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo sol, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 12 °C
Descripción Caldo de micoplasma y ureaplasma
Formato Tubo de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Caldo
Peso de llenado 2 ml ± 0,2 ml
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.