Learn More
MYLK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 21173-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16860785
  • 410.00€ / 150 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This gene encodes a myosin light chain kinase, a calcium/calmodulin dependent enzyme, that is exclusively expressed in adult skeletal muscle.
Especificaciones
Especificaciones
MYLK2
Polyclonal
Unconjugated
MYLK2
KMLC, MLCK, MLCK2, MYLK2, myosin light chain kinase 2, skMLCK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
85366
-20°C
Liquid
Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H1R3
MYLK2
MYLK2 Fusion Protein Ag15424
150 μL