Learn More
Bromuro de miristiltrimetilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439930
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-97-7
Fórmula molecular C17H38BrN
Peso molecular (g/mol) 336.40
Número MDL MFCD00011770
Clave InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
Nombre IUPAC trimetil(tetradecil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristyltrimethylammonium bromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245°C to 250°C
Color Blanco
pH 6 to 8 (1% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,6422
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.39
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.