Descripción
Lleve la eficiencia y la comodidad del usuario a sus estaciones de laboratorio con la microcentrífuga Thermo Scientific mySPIN 6. Su diseño ergonómico, los rotores que no requieren herramientas y las opciones de centrifugación rápida la convierten en rápidas y fáciles de usar. Ideal para separaciones de células con microfiltro y muestras de HPLC, con adaptadores para alojar todos los principales microtubos y modelos de tubo para PCR (2,0, 1,5, 0,5, 0,2 ml) para un uso personalizado.
- Tamaño reducido para un uso eficiente del espacio de laboratorio
- Fácil manejo y tapa en forma de palma de la mano para usuarios diestros o zurdos
- Función de centrifugado rápido
- Funcionamiento silencioso, bajas vibraciones
- Las funciones de seguridad, incluida la unidad, no funcionarán sin la tapa puesta por seguridad
- Incluye 2 rotores para alojar tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5, 1,5 y 2,0 ml y tubos de tiras de PCR
- Intercambio de rotores rápido y sin herramientas
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 x 2 mL |
| Vel. máx | 6000 rpm |
| RCF máx. | 2.000 x g |
| Nivel de ruido | 51-53 dB(A) |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | CSA, CE, UL |
| Tipo | Centrífuga de sobremesa |
| Incluye | Rotor de 6 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 16 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 2 x 8), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables |
| Requisitos eléctricos | 110/240 V, 50/60 Hz con 4 adaptadores de enchufes intercambiables |
| Garantía | 2 años |
| Mostrar más |