Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MZ 2C EX
Utilice estas bombas para rotavapores y hornos de secado con atmósferas potencialmente explosivas. Las bombas de diafragma Vacubrand™ MZ 2C EX cuentan con piezas húmedas con excelente resistencia química, principalmente fabricadas en materiales antiestáticos.
Marca: VACUUBRAND™ 20696920
5923.25 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye una pieza de conexión de lastre de gas independiente para el uso de gas inerte
- Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
- Motor ignífugo con protección integrada de sobrecarga y exceso de temperatura con autobloqueo para una fuente de alimentación monofásica directa de 230 V/50 Hz. No es necesario ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente adicional y específico
- Válvulas de seguridad de sobrepresión internas y en la salida
- Tecnología de diafragma de seguridad con opción para purga de gas inerte y detección de rotura del diafragma
Información de órdenes
DimensionsLxWxH
Especificaciones
12 mbar (sin lastre de gas), 18 mbar (con lastre de gas) | |
1500 rpm | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplástico (caja) | |
50 dB(A) | |
40 °C | |
1,9 m³/h | |
250 mm | |
290 mm | |
IP54 | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Sin aceite | |
1,1 bar |
Cable de 2 m sin enchufe, manual | |
ATEX II 2G IIB T4 X (entorno con gas de purga inerte), ATEX II 2G IIC T3 X (cámara de bombeo), ATEX II 3G IIB T4 X (entorno sin gas de purga inerte), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS | |
337 x 287 x 251 mm | |
MZ 2C EX | |
De -10 °C a +60 °C | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
340 mm | |
Bomba de diafragma | |
2 | |
Rotavapor | |
2 | |
230 V |