Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MZ 2C NT
Una solución excelente para el bombeo continuo y sin aceite de vapores ni gases corrosivos.
Brand: VACUUBRAND™ 20732345
1918.60 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
- La construcción en dos etapas proporciona la favorable combinación de alta velocidad de bombeo y bajo vacío máximo
- Todas las piezas en contacto con los medios bombeados se han fabricado con fluoroplásticos resistentes a productos químicos
- Los diafragmas de tipo sándwich de PTFE de eficacia demostrada aumentan la fiabilidad y amplían la vida útil de funcionamiento
- Equipada con una válvula de lastre de gas para la purga continua de condensados aumenta la capacidad de bombeo de vapores condensables
- Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
- Alto rendimiento incluso con bajos niveles de vacío
- Funcionamiento silencioso y vibración baja
- Sistema de accionamiento sin mantenimiento
Specifications
5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas) | |
Manual | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV | |
243 x 243 x 198 mm | |
MZ 2C NT | |
Enchufe IEC EN 60320 | |
104 °F | |
de 10 °C | |
50/60 Hz | |
243,84 mm | |
Bomba de diafragma | |
2 | |
50 °F | |
Sin aceite | |
16 psi |
0,24 CV | |
De 150 a 1800 rpm | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluoroplástico (caja) | |
45 dB(A) | |
De -10 °C a +60 °C | |
de 40 °C | |
1,2/1,4 CFM | |
198,12 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Resistente a sustancias químicas | |
Generación de vacío para rotavapores | |
2 | |
200/230 V |