Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío de diafragma seco MZ2C NT +2AK para uso químico
Proporciona un potente vacío sin aceite para aplicaciones que no requieren control, como las estufas de vacío y los secadores de geles
3175.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas) |
---|---|
Caballos de fuerza | 0,24 hp |
Incluye | Manual |
Velocidad motor | De 150 a 1800 rpm |
Nivel de ruido | 45 dB(A) |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Velocidad motor | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Velocidad motor | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10542214
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732500 |
230 V | 732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK | De 150 a 1800 rpm | CEE |
3175.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Compacta y silenciosa, se basa en la popular bomba de vacío con diafragma MZ2C NT con sumideros de entrada y salida, que mantienen el rendimiento con vapores condensables y recuperan disolvente.
- Vacío máximo: 5 Torr (7 mbar)
- Capacidad de aire libre: 38 lpm (1,4 cfm)
Especificaciones
5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas) | |
Manual | |
45 dB(A) | |
1,2/1,4 CFM | |
309,88 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Resistente a sustancias químicas | |
Sin aceite |
0,24 hp | |
De 150 a 1800 rpm | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
320,04 mm | |
Bomba de diafragma | |
2 | |
50 °F | |
2 |