Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío de diafragma de química seca MZ2C NT
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Elimina el vaho, la manipulación y el vertido de aceite contaminado asociado a las bombas de paletas giratorias.
- Vacío máximo: 5 Torr (7 mbar)
- Capacidad de aire libre: 38 lpm (1,4 cfm)
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas) |
| Caballos de fuerza | 0,24 hp |
| Amperaje | 3,4 A |
| Incluye | Manual |
| Velocidad motor | De 150 a 1800 rpm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Material | Fluoroplástico (caja) |
| Modelo | MZ 2C NT |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Mostrar más |