Learn More
Micronova™ Fundas de fregona irradiadas MZone™ FlatMop™
Tienda Micronova ProductosDescripción
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Las fundas para fregona irradiadas Micronova MZone™ FlatMop™ se adaptan al adaptador SlimLine™ con giro de 360°, que puede bloquearse a 180° para una limpieza más controlada en zonas asépticas, ISO 5 a 9. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
- Fundas de fregona plana irradiadas y deslizables
- Deslícese sobre los adaptadores sin necesidad de ningún accesorio
- Se puede quitar fácilmente tirando de la lengüeta Micronova
- El interior de espuma abundante permite un tiempo óptimo de depósito/permanencia del desinfectante
- Interiores de espuma de poliuretano del poliéster completamente recubiertos de tela
- Disponible en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
- Las fundas de 22 cm (9 pulg) son perfectas para áreas pequeñas, zonas de paso, aisladores y equipos
- Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes, techos y rincones de difícil acceso
- Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
- La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in) |
| Tipo de producto | Funda para recambio de mopa plana e irradiada |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 40,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 12,7 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |