Learn More
Micronova™ Fundas de fregona irradiadas MZone™ FlatMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15850510 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. 15850510
Marca: Micronova™ MZSM1118SIR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Estas fundas irradiadas para fregona de cabeza plana, deslizables y con lengüeta de extracción son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos de sala limpia, ISO 5 a 9. Disponibles en diferentes tejidos de poliéster lisos o texturizados.
Las fundas para fregona irradiadas Micronova MZone™ FlatMop™ se adaptan al adaptador SlimLine™ con giro de 360°, que puede bloquearse a 180° para una limpieza más controlada en zonas asépticas, ISO 5 a 9. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas de fregona plana irradiadas y deslizables
  • Deslícese sobre los adaptadores sin necesidad de ningún accesorio
  • Se puede quitar fácilmente tirando de la lengüeta Micronova
  • El interior de espuma abundante permite un tiempo óptimo de depósito/permanencia del desinfectante
  • Interiores de espuma de poliuretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Disponible en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 pulg) son perfectas para áreas pequeñas, zonas de paso, aisladores y equipos
    • Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes, techos y rincones de difícil acceso
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tipo de producto Funda para recambio de mopa plana e irradiada
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 45,7 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior