Learn More
MZP-55, MedChemExpress
Código de producto. 16444628
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16444628
Marca: Medchem Express HY112377
MedChemExpress MZP-55 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 8 nM for Brd4BD2.
MZP-55 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 8 nM for Brd4BD2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MZP-55
CAS 2010159-48-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C57H70ClN7O10S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (46.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCOCCNC(C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7)=O)=O)=O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 1080.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 1080.72
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.