Learn More
n-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)-n-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 290.00€
CAS | 15205-27-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H12NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 166.20 |
Número MDL | MFCD04496422 |
Clave InChI | CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O |
Sinónimo | n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine |
PubChem CID | 421238 |
SMILES | C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10214744
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01646CB |
250 mg |
46.40€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10796144
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01646DA |
1 g |
117.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10726485
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01646EA |
10 g |
290.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
15205-27-3 | |
166.20 | |
CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O | |
421238 |
C9H12NO2 | |
MFCD04496422 | |
n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine | |
C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1 |
Especificaciones
N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine | |
97% | |
MFCD04496422 | |
CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O | |
[(2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil](metil)azanio | |
421238 | |
97% |
15205-27-3 | |
C9H12NO2 | |
n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine | |
C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1 | |
166.20 | |
165.19 |