Learn More
n-[(1,3-dimetil-1h-pirazol-5-il)metil]-n-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1, 3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine |
| CAS | 852227-87-3 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C7H13N3 |
| Número MDL | MFCD08700823 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | n-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl-n-methylamine, 1-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl-n-methylmethanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,n,1,3-trimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methyl methyl amine, n,1,3-trimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methyl methylamine, 1-2,5-dimethyl-3-pyrazolyl-n-methylmethanamine, 1-2,5-dimethylpyrazol-3-yl-n-methyl-methanamine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl methyl amine |
| Mostrar más |