Learn More
N,1-Di-Fmoc-L-histidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499368
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98929-98-7
Fórmula molecular C36H29N3O6
Peso molecular (g/mol) 599.64
Número MDL MFCD00070658
Clave InChI WTBXFPFCUZKREB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-his fmoc-oh, n,n'-bis 9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-histidine, s-3-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1h-imidazol-4-yl-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino propanoic acid, l-histidine, n,1-bis 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, fmoc-his fmoc, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1497, fmoc-l-his fmoc-oh, pubchem10020, fmoc-histidine fmoc-oh
PubChem CID 45072174
SMILES OC(=O)C(CC1=CN(C=N1)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,1-Di-Fmoc-L-histidine
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[1-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)imidazol-4-il]propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.63
Porcentaje de pureza 95%