Learn More
N-(1-Naftil)etilenodiamina, diclorhidrato, 98+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride |
% mín. CAS | 98.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Información de descomposición | 200°C |
Color | Beige a blanco o rosa |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C12H16Cl2N2 |
Fórmula lineal | C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469250 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | ,423990050,423990250,423995000 |
B0153644 | Certificado de análisis | 09/07/2024 | 423991000,423990050,423990250,423995000 |
B0156021 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 423991000,423990050,423990250,423995000 |
B0155548 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 423991000,423990050,423990250,423995000 |
A0459486 | Certificado de análisis | 23/01/2024 | 423991000,423990050,423990250,423995000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-(1-Naftil)etilenodiamina, diclorhidrato, 98+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido