Learn More
Diclorhidrato de N-(1-Naftil)etilenodiamina, ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15455469
Diclorhidrato de N-(1-Naftil)etilenodiamina, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455469
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 15455469
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63214.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza para la determinación colorimétrica de sulfonamida en sangre.
Used for colorimetric determination of sulfonamide in bloodN-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea para la determinación colorimétrica de sulfonamida en sangre. El diclohidrato de N-(1Naftil)etilenodiamina actúa como agente de acoplamiento para la determinación espectrofotométrica de aminas aromáticas, aminofenoles, fenilendiaminas, dinitroanilinas, cloroanilinas, tioles y sulfonamidas. También se utiliza en el análisis cuantitativo de nitrato y nitrito en muestras de agua por colorimetría. Participa en la preparación de (N-1-naftil-etilenodiamina)-dicloroplatino(II) en la reacción con tetracloroplatinato de potasio.
Solubilidad
Soluble en agua o etanol de 95 %. Soluble en agua caliente, alcohol, ácido clorhídrico diluido y acetona.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. No es compatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos halógenos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1465-25-4
Fórmula molecular C12H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 259.174
Número MDL MFCD00012556
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nombre IUPAC N'-naftaleno-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión 191°C to 199°C
Color De crema a blanco o gris
Cantidad 5 g
Beilstein 3707471
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,6409
Información de solubilidad Soluble in water or 95% ethanol;Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.18
Grado ACS
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM29L015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2025 Catalog NumberJ63214.14,J63214.22,J63214.06
Número de loteY05K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2024 Catalog NumberJ63214.14,J63214.22,J63214.06
Número de loteX04K009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog NumberJ63214.14,J63214.22,J63214.06
Número de loteW17K052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog NumberJ63214.14,J63214.22,J63214.06
Número de loteT10K021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog NumberJ63214.14,J63214.22,J63214.06
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorhidrato de N-(1-Naftil)etilenodiamina, ACS, Thermo Scientific Chemicals >