Learn More
Macherey-Nagel™ Tapón de rosca de aluminio N 11
Selle tubos de forma segura con una amplia variedad de tapones a presión. Los tapones a presión de aluminio Macherey-Nagel™ N 11 están disponibles en una amplia variedad de estilos y colores con diferentes setpos.
Marca: Macherey-Nagel™ 702823
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- Cierres para encapsular ya montados y tapones para encapsular lisos N 11
- Los septos están montados y los tapones están listos para su uso.
- Los septos se muestran únicamente con fines ilustrativos y las imágenes están al revés.
- Paquetes de 100 tapones cada uno
Especificaciones
Plata | |
Aluminio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Silicona blanca/PTFE azul con ranura en forma de cruz | |
1,5 mm |