Learn More
N-(2,6-diclorofenil)tiourea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469276
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11469276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18117.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6590-91-6
Fórmula molecular C7H6Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 221.099
Número MDL MFCD00041156
Clave InChI KUQHRGMPBWZVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,6-dichlorophenyl thiourea, 2,6-dichlorophenyl thiourea, n-2,6-dichlorophenyl thiourea, thiourea, 2,6-dichlorophenyl, 1-2,6-dichlorophenyl-2-thiourea, amino 2,6-dichlorophenyl amino methane-1-thione, chembl29234, 2,6-dichlorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,6-dichlorophenyl
PubChem CID 722776
Nombre IUPAC (2,6-diclorofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC(=S)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Punto de fusión 155°C to 159°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2212144
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.11
Porcentaje de pureza 99%