Learn More
N-(2-Cloroetil)acetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
Código de producto. 10573931
Marca: Thermo Scientific Acros 184520100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7355-58-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7355-58-0
Fórmula molecular C4H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 121.57
Número MDL MFCD00000965
Clave InChI HSKNJSHFPPHTAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-chloroethyl acetamide, acetamide, n-2-chloroethyl, n-2-chloro-ethyl-acetamide, n-acetyl-2-chloroethylamine, n 2-chloroethyl acetamide, n-acetyl-ss-chlorathylamin, acmc-1bi05, n-2-chloroethyl-acetamide, 4-04-00-00449 beilstein handbook reference
PubChem CID 81815
Nombre IUPAC N-(2-Cloroetil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloroethyl)acetamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHCH2CH2Cl
Índice de refracción 1.4770 to 1.48
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Chloroethyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.